Learn More
Buerkle™ Fotoschale, tiefe Form, mit Bodenrillen
Artikelnummer. 10170542 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
430 x 530 x 105 mm
630 x 730 x 110 mm
Farbe:
Weiß
schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Farbe unitSize
10170542 630 x 730 x 110 mm schwarz 1 Stück
10435601 430 x 530 x 105 mm Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10170542 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 42063050
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Fotoschale, tiefe Form, mit Bodenrillen aus hochwertigem PVC eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen.
Diese Fotoschalen aus PVC zeichnen sich durch eine Vielfalt an Formen und Farben aus. Lieferbar in niederer oder hoher Ausführung, mit oder ohne Bodenrillen, in ansprechenden, hochglänzenden Farben – weiß, rot und schwarz. Die Ausführung mit Bodenrillen eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen. Die Ausführung ohne Bodenrillen eignet sich für universelle Labor- oder Lagerzwecke. Wichtig: Die Fotoschalen sind aus hochwertigem PVC gefertigt.
  • PVC
  • Dickwandig, bruchfest
  • Weitgehend säure- und laugenbeständig
  • Nicht für Wärmeschrank oder Geschirrspülmaschine geeignet
  • Temperaturbeständig von -30°C bis max. +60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 630 x 730 x 110 mm
Beschreibung Fotoschalen
Farbe schwarz
Höhe (metrisch) 110 mm
Länge (metrisch) 510 mm (innerer Sockel), 630 mm (äußerer Sockel)
Material PVC
Typ Fotoschalen
Breite (metrisch) 610 mm (innerer Sockel), 730 mm (äußerer Sockel)
Enthält Rippen unten
Höhe (angloamerikanisch) 4.33 in.
Form Rechteckig