Beschreibung
Diese Fotoschalen aus PVC zeichnen sich durch eine Vielfalt an Formen und Farben aus. Lieferbar in niederer oder hoher Ausführung, mit oder ohne Bodenrillen, in ansprechenden, hochglänzenden Farben – weiß, rot und schwarz. Die Ausführung mit Bodenrillen eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen. Die Ausführung ohne Bodenrillen eignet sich für universelle Labor- oder Lagerzwecke. Wichtig: Die Fotoschalen sind aus hochwertigem PVC gefertigt.
- PVC
- Dickwandig, bruchfest
- Weitgehend säure- und laugenbeständig
- Nicht für Wärmeschrank oder Geschirrspülmaschine geeignet
- Temperaturbeständig von -30°C bis max. +60°C
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 430 x 530 x 105 mm |
| Beschreibung | Fotoschalen |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Länge (metrisch) | 310 mm (innerer Sockel), 430 mm (äußerer Sockel) |
| Material | PVC |
| Typ | Fotoschalen |
| Breite (metrisch) | 410 mm (innerer Sockel), 530 mm (äußerer Sockel) |
| Enthält | Rippen unten |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4.13 in. |
| Mehr anzeigen |