Learn More
Buerkle™ Fotoschale, tiefe Form, ohne Bodenrillen
Artikelnummer. 10106790 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
260 x 340 x 85 mm
330 x 390 x 100 mm
430 x 530 x 105 mm
520 x 610 x 110 mm
630 x 730 x 110 mm
Farbe:
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Farbe unitSize
10106790 260 x 340 x 85 mm Weiß 1 Stück
10530692 260 x 340 x 85 mm Rot 1 Stück
10599222 330 x 390 x 100 mm Weiß 1 Stück
10360911 330 x 390 x 100 mm Rot 1 Stück
10130361 430 x 530 x 105 mm Weiß 1 Stück
10314002 430 x 530 x 105 mm Rot 1 Stück
10078571 430 x 530 x 105 mm Schwarz 1 Stück
10140361 520 x 610 x 110 mm Weiß 1 Stück
10129831 630 x 730 x 110 mm Rot 1 Stück
10580502 630 x 730 x 110 mm Schwarz 1 Stück
10018601 630 x 730 x 110 mm Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10106790 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 42071018
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Tabletts eignen sich für vielseitige Anwendungen im Labor oder Lager. Buerkle™ Fotoschalen in tiefer Form und ohne Bodenrillen sind aus hochwertigem PVC gefertigt und in flacher oder tiefer Ausführung in 3 attraktiven, hochglänzenden Farben erhältlich: weiß, rot und schwarz.
  • PVC
  • Dicke Seiten, bruchsicher
  • Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen
  • Einfaches Ausgießen der Flüssigkeit über die Schalenränder
  • Nicht für temperaturgeregelte Schränke oder Spülmaschinen geeignet
  • Temperaturbeständig von -30 bis +60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 260 x 340 x 85 mm
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 85 mm
Länge (metrisch) 260 mm (innerer Sockel), 330 mm (äußerer Sockel)
Material PVC
Typ Fotoschale (Entwicklerschale)
Breite (metrisch) 320 mm (innerer Sockel), 390 mm (äußerer Sockel)
Höhe (angloamerikanisch) 3.34 Zoll
Form Rechteckig