Learn More
Buerkle™ Tiefe Laborschüssel aus Metall
Artikelnummer. 17524296 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
10 l
12 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17524296 6 l 1 Stück
17534296 10 l 1 Stück
17544296 12 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17524296 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 42080040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese robuste Edelstahlschüssel eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Lagerung oder Desinfektion von Laborbesteck oder Probenehmern.
  • Zum Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren oder Lagern von Laborbesteck
  • Robust und hygienisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 l
Abmessungen (L x B x H) 400 x 200 x 100 mm
Höhe (metrisch) 100 mm
Länge (metrisch) 400 mm
Material Metall
Länge (angloamerikanisch) 15,7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Gewicht (metrisch) 7,9 in.
Breite (angloamerikanisch) 200 mm