Beschreibung
- Zum Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren oder Lagern von Laborbesteck
- Robust und hygienisch
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 12 l |
| Abmessungen (L x B x H) | 500 x 300 x 100 mm |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Material | Metall |
| Breite (metrisch) | 300 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 20 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,9 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 11,8 in. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |