Beschreibung
- Die Ergebnisse werden auf dem großen, hellen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
- Im Kontrollwiegemodus wechselt das Display die Farbe (gelb/grün/rot), um Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie sich innerhalb des Zielgewichtsbereichs befinden.
- Diese Industriewaage verfügt über eine Plattform aus 304er Edelstahl, einen pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen und eine Wägezelle aus Aluminium.
- Das Anzeigegerät verfügt über ein Gehäuse und eine Halterung aus Edelstahl.
- Mit Software für Teilezählung, Kontrollwiegen und Totalisierung.
- Inklusive RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Akkulaufzeit | 100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie |
| Akkutyp | AC Netzteil (im Lieferumfang enthalten); Akku (im Lieferumfang enthalten) |
| Anschlusstyp | Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet |
| Bauweise | Edelstahlanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße |
| Fassungsvermögen | 15 kg |
| Displaytyp | 7-Segment-Mehrfarben-LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Abmessungen (L x B) Plattform | 355 x 305 mm |
| Lesbarkeit | 5 g |
| Modell | D33XW15B1R1EU. |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend |
| Mehr anzeigen |