Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage (EU), zertifiziert
Artikelnummer. 17595845 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modell:
D33XW150B1L2EU.
D33XW150B1L5EU.
D33XW150B1X2EU.
D33XW150B1X5EU.
D33XW15B1R1EU.
D33XW15B1R5EU.
D33XW300B1V3EU.
D33XW300B1X2EU.
D33XW300B1X5EU.
D33XW30B1R1EU.
D33XW30B1R5EU.
D33XW600B1V3EU.
D33XW60B1L2EU.
D33XW60B1L5EU.
D33XW60B1R1EU.
D33XW60B1R5EU.
Lesbarkeit:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Abmessungen (L x B x H):
489 x 305 x 569 mm
646 x 305 x 122 mm
686 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
935 x 600 x 1222 mm
Packungsgröße:
1 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell Lesbarkeit Abmessungen (L x B x H) unitSize
17595845 300 kg D33XW300B1V3EU. 100 g 935 x 600 x 1222 mm 1 Stück
17525845 15 kg D33XW15B1R1EU. 5 g 489 x 305 x 569 mm 1 Stück
17535845 30 kg D33XW30B1R1EU. 10 g 489 x 305 x 569 mm 1 Stück
17545845 60 kg D33XW60B1R1EU. 20 g 489 x 305 x 569 mm 1 Stück
17555845 60 kg D33XW60B1L2EU. 20 g 686 x 420 x 922 mm 1 Stück
17565845 150 kg D33XW150B1L2EU. 50 g 686 x 420 x 922 mm 1 Stück
17575845 150 kg D33XW150B1X2EU. 50 g 787 x 500 x 922 mm 1 Stück
17585845 300 kg D33XW300B1X2EU. 100 g 787 x 500 x 922 mm 1 Stück
17505855 600 kg D33XW600B1V3EU. 200 g 935 x 600 x 1222 mm 1 Stück
17515855 15 kg D33XW15B1R5EU. 5 g 646 x 305 x 122 mm 1 Stück
17525855 30 kg D33XW30B1R5EU. 10 g 646 x 305 x 122 mm 1 Stück
17535855 60 kg D33XW60B1R5EU. 20 g 646 x 305 x 122 mm 1 Stück
17545855 60 kg D33XW60B1L5EU. 20 g 842 x 420 x 134 mm 1 Stück
17555855 150 kg D33XW150B1L5EU. 50 g 842 x 420 x 134 mm 1 Stück
17565855 150 kg D33XW150B1X5EU. 50 g 941 x 500 x 150 mm 1 Stück
17575855 300 kg D33XW300B1X5EU. 100 g 941 x 500 x 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 17595845 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30685269
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tischwaagen für grundlegende industrielle Anwendungen
  • Die Ergebnisse werden auf dem großen, hellen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
  • Im Kontrollwiegemodus wechselt das Display die Farbe (gelb/grün/rot), um Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie sich innerhalb des Zielgewichtsbereichs befinden.
  • Diese Industriewaage verfügt über eine Plattform aus 304er Edelstahl, einen pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen und eine Wägezelle aus Aluminium.
  • Das Anzeigegerät verfügt über ein Gehäuse und eine Halterung aus Edelstahl.
  • Mit Software für Teilezählung, Kontrollwiegen und Totalisierung.
  • Inklusive RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
Akkutyp AC Netzteil (im Lieferumfang enthalten); Akku (im Lieferumfang enthalten)
Anschlusstyp Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet
Bauweise Edelstahlanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße
Fassungsvermögen 300 kg
Displaytyp 7-Segment-Mehrfarben-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (L x B) Plattform 800 x 600 mm
Lesbarkeit 100 g
Modell D33XW300B1V3EU.
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend
Wägemodi Wiegen, Kontrollwiegen, Zählen, Totalisierung.
Abmessungen (L x B x H) 935 x 600 x 1222 mm
Gewicht (metrisch) 46,7 kg