Learn More
Novus Biologicals™ Defensin alpha 5 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18735793 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18735793 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18735793 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP206574
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The Defensin alpha 5 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21219 and based on accession number NM_211. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-Page, Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA Buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Antigen standard for defensin, alpha 5, Paneth cell-specific (DEFA5) (transient overexpression lysate)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke