missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Entgasungsfilter, zylindrische Form

Mit engem, kurzen Glasrohr

195.00 € - 215.00 €

Spezifikation

Material Borosilikatglas 3.3
Enthält Enges, kurzes Glasröhrchen
Durchmesser (metrisch) 12,5 mm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 5
Produktcode Marke Porosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
16822976
Unterlagen ansehen
ROBU VitraPOR™
18502
2 N/A
N/A
16802976
Unterlagen ansehen
ROBU VitraPOR™
18500
0 N/A
N/A
16812976
Unterlagen ansehen
ROBU VitraPOR™
18501
1 N/A
N/A
16832976
Unterlagen ansehen
ROBU VitraPOR™
18503
3 N/A
N/A
16842976
Unterlagen ansehen
ROBU VitraPOR™
18504
4 N/A
N/A
Beschreibung

Beschreibung

  • Für Begasungszwecke und zur Lösemittelfiltration, z.B. in der Chromatographie.
  • Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas 3.3
Enges, kurzes Glasröhrchen
12,5 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt