Learn More
Fisherbrand™ PVC-Schlauch ohne DEHP
Artikelnummer. 17892141 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
5/16 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
7/16 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
17892141 5/16 in. 7/16 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17892141
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Manufactured from the highest-grade resin materials and free from ortho-phthalate plasticizers. Resists hardening and discoloration from a wide range of laboratory chemicals. Ideal for a wide range of non-medical, general lab, research, and pharmaceutical applications.
Fisherbrand™ DEHP-freie, transparente PVC-Schläuche werden aus hochwertigen Harzmaterialien hergestellt und sind frei von Orthophthalat-Weichmachern. Es widersteht der Verhärtung und Verfärbung durch eine Vielzahl von Laborchemikalien und gibt weder Geruch noch Geschmack ab, wodurch sich dieser Schlauch ideal für eine breite Palette nichtmedizinischer, allgemeiner Labor-, Forschungs- und pharmazeutischer Anwendungen eignet.
  • Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochwertigsten Harzen und Weichmachern gefertigt
  • Frei von Orthophthalat-Weichmachern
  • Widerstehen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Chemikalien – sie sind zudem formstabil
  • Zur einfachen Identifizierung und Messung mit Innendurchmesser und Vorschriftenkonformität gekennzeichnet sowie in regelmäßigen 12 in.-Abständen markiert
  • Härtegrad von 60, Shore A
  • Überträgt keinen Geruch oder Geschmack
  • Kann mit Labormarkern beschrieben werden
  • Lässt sich leicht über Glas- und Kunststoffanschlüsse schieben; greift sicher
  • Autoklavierbar/transparent
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 5/16 in.
Material PVC
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7/16 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Dicke (angloamerikanisch) 1/16 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann für den Flüssigkeits- und Gasphasen-Materialtransfer in allgemeinen Labors, Forschungs- und pharmazeutischen Einrichtungen verwendet werden
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 23 °C
Resistenzeigenschaften Säuren - schwach; Basen - schwach; Alkohol - aliphatisch; Basen - stark
Sterilität Unsteril
Sterilisationsmethode Autoklav, Gas, chemisch
Format Rolle
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
Einschränkungen Nicht-medizinisch
Farbe Klar
Härte 60 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C
Produkttyp PVC-Schläuche