missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dehydro Amlodipin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dehydro Amlodipine |
| CAS | 113994-41-5 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C20 H23 Cl N2 O5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. D (EP), Amlodipine Related Compound A (USP) as free base |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H23ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl |
| IUPAC-Name | 3-O-Ethyl-5-O-methyl-2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorphenyl)-6-methylpyridin-3,5-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 406.86 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?