Learn More
Dehydro Clevidipin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl (1-oxobutoxy)methyl Ester |
| CAS | 188649-48-1 |
| Summenformel | C21 H21 Cl2 N O6 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl (1-oxobutoxy)methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H21Cl2NO6/c1-5-7-15(25)29-10-30-21(27)17-12(3)24-11(2)16(20(26)28-4)18(17)13-8-6-9-14(22)19(13)23/h6,8-9H,5,7,10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCC(=O)OCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2cccc(Cl)c2Cl |
| IUPAC-Name | 5-O-(Butanoyloxymethyl)-3-O-methyl-4-(2,3-dichlorphenyl)-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 454.3 |
| Formelmasse | 453.075 |