Learn More
(-)-Dehydro-Griseofulvin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (-)-Dehydro Griseofulvin |
| CAS | 3573-90-8 |
| Summenformel | C17 H15 Cl O6 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | (1'S)-7-Chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2,5]cyclohexadiene]-3,4'-dione, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2,5]cyclohexadiene]-3,4'-dione, 7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methyl- (6CI,7CI,8CI), Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2,5]cyclohexadiene]-3,4'-dione, 7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-, (S)-, (-)-Dehydrogriseofulvin, Amudene, Dehydrogriseofulvin, Griseofulvin, dehydro- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H15ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h5-7H,1-4H3/t17-/m0/s1 |
| SMILES | COC1=CC(=O)C=C(C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O |
| IUPAC-Name | (2S)-7-Chlor-3',4,6-trimethoxy-5'-methylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohexa-2,5-dien]-1',3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 350.75 |
| Formelmasse | 350.0557 |