Learn More
Dehydroergosterol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dehydroergosterol |
| CAS | 516-85-8 |
| Summenformel | C28H42O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (3beta,22E)-Ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3-ol, (22E)-Ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3beta-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3beta-ol, 9(11)-Dehydroergosterol, Ergosta-5,7,9(11),22-tetraenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C28H42O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,14,18-20,22,24-25,29H,11-13,15-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,27-,28+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3=CC[C@]12C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 394.63 |
| Formelmasse | 394.3236 |