Learn More
(+)-Dehydroisoandrosteron, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736108
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
53-43-0
C19H28O2
288.42
MFCD00003613
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
dehydroepiandrosterone, dhea, prasterone, dehydroisoandrosterone, androstenolone, trans-dehydroandrosterone, 3beta-hydroxyandrost-5-en-17-one, diandron, diandrone, psicosterone
5881
CHEBI:28689
(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-Hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-on
CC12CCC3C(C1CCC2=O)CC=C4C3(CCC(C4)O)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
53-43-0
C19H28O2
288.42
MFCD00003613
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
dehydroepiandrosterone, dhea, prasterone, dehydroisoandrosterone, androstenolone, trans-dehydroandrosterone, 3beta-hydroxyandrost-5-en-17-one, diandron, diandrone, psicosterone
5881
CHEBI:28689
(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-Hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-on
CC12CCC3C(C1CCC2=O)CC=C4C3(CCC(C4)O)C
(+)-Dehydroisoandrosteron (CAS Nr. 53-43-0), auch als Androstenolon bekannt, ist ein endogener Steroidhormonvorläufer.Es ist ein Zwischenprodukt bei der Umwandlung von Cholesterin in Androgene und Östrogene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• (+)-Dehydroandrosteron ist ein endogener Vorläufer des Steroidhormons, der als Zwischenprodukt bei der Umwandlung von Cholesterin in Androgene und Östrogene dient.
Anwendungen
• Es ist ein endogenes und natürlich vorkommendes Steroidhormon, das größtenteils von den Nebennieren, aber auch von den Hoden und Eierstöcken ausgeschüttet wird.
•Es wurde nachgewiesen, dass (+)-Dehydroandrosteron eine Rolle in der Immunantwort und Stressreaktion spielen kann.
•(+)-Dehydroisoandrosteron kann in Testosteron, Androstendion, Estradiol und Estron umgewandelt werden
•(+)-Dehydroisoandrosteron wird durch die Wirkung von zwei Cytochrom-P450-Enzymen von Cholesterin abgeleitet.
•Durch die Modulation von GABA-α- und N-Methyl-D-Asparaginsäure(NMDA)-Rezeptorkomplexen kann es sowohl direkte als auch indirekte biologische In-vivo-Effekte induzieren.
•Es kann auch die Insulinsekretion von β-Zelle der Bauchspeicheldrüse und die Wirkung gegen Glucocorticoid erhöhen.
• Nützlich zum Nachweis übermäßiger Nebennierenaktivität, da es fast ausschließlich von den Nebennieren produziert wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+)-Dehydroisoandrosterone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 146.0°C to 151.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Beilstein 08, IV, 994
Merck Index 15, 2875
Spezifische Drehung + 12.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,alcohol and diethyl ether,sparingly soluble in chloroform and petrol. ether
Formelmasse 288.42
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver