missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chemsplash Delta 67 Overall mit Strickbündchen, Kapuze Typ 5 und 6

Artikelnummer. 30058205
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058205 3XL 25 Stück
30058331 S 25 Stück
30058462 M 25 Stück
30058291 L 25 Stück
30058455 XL 25 Stück
30058453 2XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30058205 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2792.400.009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 €
    118.18 € / 25 Stück
    Sparen 1.82 €
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Delta 67 Einweg-Schutzanzug wird aus unserem weichen und komfortablen 67 g/m² mikroporösen Laminatgewebe hergestellt und erfüllt die Anforderungen der Kategorie III Typ 5B/6B.

Chemsplash Delta 67 Einweg-Schutzanzug

  • 7 g/m² mikroporöses Laminatgewebe
  • Elastischer 3-teiliger Kragen, Rückenpartie und Knöchelbereich
  • Fusselarme Strickbündchen mit Daumenschlaufen
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit selbstklebender Reißverschlussabdeckung
  • Verstärkte Naht im Schrittbereich
  • Nicht fusselnd und Anti-Static Stoff
  • Silikon- und latexfrei
  • PFAS-frei
  • Entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9

Beschreibung: Die Chemsplash Der Delta 67 Einweg-Schutzanzug besteht aus weichem, komfortablem 67GSM mikroporösem Laminatgewebe und erfüllt die Anforderungen der Kategorie III Typ 5B/6B. Es entspricht den Normen EN1149-5:2008 (Antistatik) und EN1073-2 (Kernpartikel). Der Overall eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen, insbesondere für längeres Tragen, da er eine verbesserte Atmungsaktivität bietet und gleichzeitig eine wirksame Barriere gegen Gefahren darstellt.

Spezifikation

Produkttyp Reinraumoveralls
Größe 3XL
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Verbundgewebe
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Strick, Daumenschlaufe
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Binder
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Flüssig
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Cleanroom Class Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.