Learn More
Thermo Scientific Chemicals Schlaf induzierendes Delta-Peptid
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Gebräuchliche Bezeichnung | DSIP |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Format | Pulver |
| Molekulargewicht | 848.81 |
| Produkttyp | Delta Sleep-Inducing Peptide |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu |
Nur für Forschungszwecke