Learn More
delta-Tetradecanolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496536
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496536 25 g 25 Gramm
11406546 100 g 100 Gramm
11416546 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496536 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24794.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2721-22-4 | C14H26O2 | 226.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2721-22-4
Summenformel C14H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 226.36
MDL-Nummer MFCD00059809
InChI-Schlüssel SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYNA-N
Synonym delta-tetradecalactone, 5-tetradecanolide, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-nonyl, delta-tetradecanolide, delta-tetradecanolactone, tetrahydro-6-nonyl-2h-pyran-2-one, fema no. 3590, 6-nonyltetrahydro-2h-pyran-2-one, delta-myristolactone, 5-hydroxytetradecanoic acid delta-lactone
PubChem CID 520296
IUPAC-Name 6-Nonyloxan-2-on
SMILES CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material delta-Tetradecanolactone
Schmelzpunkt 130°C to 135°C
Dichte 0.935
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Formelmasse 226.36
Reinheit (%) 98%