missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Delta-1-Testosteron, TRC

Artikelnummer. 30410546
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30410546 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30410546 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT15501025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Testosterone (5alpha-Androst-1-en-3-one-17beta-ol)
CAS 65-06-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19 H28 O2
Menge 25 mg
Synonym Androst-1-en-3-one','17-hydroxy-','(5α,17β)-, 5α-Androst-1-en-3-one','17β-hydroxy- (8CI), (5α,17β)-17-Hydroxyandrost-1-en-3-one, 1-Testosterone, 17β-Hydroxy-5α-androst-1-en-3-one, 5α-Androst-1-en-17β-ol-3-one, NSC 121140, NSC 39366, ∆1-Testosterone
InChI-Formel InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,12,14-17,21H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-Name (5S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-10,13-dimethyl-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 288.42
Formelmasse 288.2089
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.