Learn More
Deltaline, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Deltaline |
| CAS | 6836-11-9 |
| Summenformel | C27H41NO8 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Eldeline, Delphelatine, Deltamine 6-Acetate, Eldelin, (1alpha,6beta,14alpha,16beta)-20-Ethyl-1,14,16-trimethoxy-4-methyl-7,8-[methylenebis(oxy)]-aconitane-6,10-diol 6-Acetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H41NO8/c1-7-28-12-23(3)9-8-17(32-5)26-20(23)21(36-14(2)29)27(22(26)28)25(34-13-35-27)11-16(31-4)15-10-24(26,30)19(25)18(15)33-6/h15-22,30H,7-13H2,1-6H3 |
| SMILES | CCN1CC2(C)CCC(OC)C34C2C(OC(=O)C)C5(OCOC56CC(OC)C7CC3(O)C6C7OC)C14 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 507.62 |
| Formelmasse | 507.2832 |