Learn More
Honeywell™ Deltasafe Schutzoverall
Catalog Number 11812991
Click to view available options
Größe:
S
Mittel
Large
Extragroß
2XL
3XL
Atmungsaktiver, schwer entflammbarer, nicht belüfteter Einweg-Overall zum Schutz vor Partikelkontamination und Chemikalienspritzern.
  • Bequem, atmungsaktiv und einem T-Shirt ähnlich
  • Zertifiziert für Flammenhemmung und Antistatik (EN 533 und EN 1149-1)
  • M1- und Radioaktive-Partikel-zertifiziert (NF P92-507 und EN 1073-2)
  • Schutzebene: Allgemeine Anforderungen, Typ 5 und Typ 6 (EN 340, EN 13982-1 und EN 13034), EG-Kategorie PSA: 3
  • Empfohlene Branchen: Chemie, Öl und Gas, Nuklear
  • Gefahren: Luftübertragene Partikelkontamination, Chemikalienspritzer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Größe Large
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Hood Type Elastisch
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Schutzart: 5, 6
Widerstand Antistatisch, Chemikalien, Flamme, Partikel
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EG-PSA-Kategorie: 3, EG-Zertifikat: Z2379/0563500/05, EG-Bescheinigung
Gewicht (metrisch) 60 g/m2