Learn More
Denatoniumbenzoat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
The bitterest compound knownDenatonium benzoate is used as an alcohol denaturant and flavor in pharmaceuticals. It is also used in antifreeze, nail biting preventions, respirator mask fit-testing, animal repellents, liquid soaps and shampoos. Further, it is used in air care products. It acts as H1 antihistamine. In addition to this, it is used as a disinfectant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die bitterste Verbindung, die als Denatoniumbenzoat bekannt ist, wird als Alkoholvergällungsmittel und Aroma in Pharmazeutika verwendet. Wird auch in Frostschutzmitteln, Vorbeugemaßnahmen gegen Nägelkauen, Atemschutzmaskenanpassungen, Tierabwehrmitteln, flüssigen Seifen und Shampoos verwendet. Wird darüber hinaus in Luftpflegeprodukten verwendet. Fungiert als H1-Antihistaminikum. Wird des Weiteren als Desinfektionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Isopropylalkohol, Methanol. Schwer löslich in Aceton. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Feuchtigkeitsempfindlich.
Die bitterste Verbindung, die als Denatoniumbenzoat bekannt ist, wird als Alkoholvergällungsmittel und Aroma in Pharmazeutika verwendet. Wird auch in Frostschutzmitteln, Vorbeugemaßnahmen gegen Nägelkauen, Atemschutzmaskenanpassungen, Tierabwehrmitteln, flüssigen Seifen und Shampoos verwendet. Wird darüber hinaus in Luftpflegeprodukten verwendet. Fungiert als H1-Antihistaminikum. Wird des Weiteren als Desinfektionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Isopropylalkohol, Methanol. Schwer löslich in Aceton. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Feuchtigkeitsempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Denatoniumbenzoat |
Menge | 1 g |
Löslichkeit | Löslich in Isopropylalkohol und Methanol. Schwer löslich in Aceton. Unlöslich im Äther. |
Merck Index | 142891 |
Schmelzpunkt | 164°bis 169 °C |
Formelmasse | 446,59 |
Physikalische Form | Fest |
Farbe | Weiß |