missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Dengue Virus Type 2 NS1 Monoclonal Antibody (GT1061)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17176553 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17176553 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17176553 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA535905

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Dengue Virus Type 2 NS1 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF

Dengue fever and dengue hemorrhagic fever are acute febrile diseases, found in the tropics and Africa. Caused by one of four closely related virus serotypes of the genus Flavivirus, family Flaviviridae, each serotype is sufficiently different that there is no cross-protection and epidemics caused by multiple serotypes (hyperendemicity) can occur. Dengue is transmitted to humans by the Aedes aegypti (rarely Aedes albopictus) mosquito, which feeds during the day.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dengue Virus Type 2 NS1
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon GT1061
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 20% glycerol and no preservative; pH 7
Gen-Alias Dengue NS1; Dengue NS1 protein; Dengue Virus
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of Dengue virus NS1 protein (Dengue virus 2 (strain 16681 PDK 53)). The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.