Learn More
Thermo Scientific™ Kompakte Lagergestelle für Ultratiefkühltruhen und Kryo-Lagerung
Artikelnummer. 15947972 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10 Platten/Gestell
11 Platten/Gestell
12 Platten/Gestell
18 Platten/Gestell
Platten (15/Gestell)
Platten (9/Gestell)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
15947972 Platten (15/Gestell) 1 Stück
15596480 10 Platten/Gestell 1 Stück
15920211 Platten (9/Gestell) 1 Stück
15346395 18 Platten/Gestell 1 Stück
15366395 12 Platten/Gestell 1 Stück
15549831 11 Platten/Gestell 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15947972
Marke: Thermo Scientific™ 1950832
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine praktische, wirtschaftliche Möglichkeit zur Optimierung der Probenlagerung. Unsere Lagerlösungen für Tiefkühlgeräte sind so konzipiert, dass sie Röhrchen von 200μl bis 5,0 μl aufnehmen können.
Eine praktische, wirtschaftliche Möglichkeit zur Optimierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Thermo Scientific™ Dense Storage Gestelle für Ultratiefkühltruhen und die Kryo-Lagerung sind für Röhrchen von 200 μl bis 5.0 μl ausgelegt und bieten maximale Probenkapazität für Ultratiefkühltruhen und große Kryo-Tiefkühlgeräte.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gestelle für Röhrchen (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
Farbe Silber
Aufnahmevermögen Platten (15/Gestell)
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Matrix 200 μl-Universalröhrchen mit Schraubverschluss, 500 µl-Lagerröhrchen, 500 µl-Lagerröhrchen mit DuraSeal, Nunc 0,5 ml-Kryobank-Röhrchen
Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Fassungsvermögen) Thermo Scientific CryoPlus 1 (fasst 7 Gestelle), CryoPlus 2 (fasst 16 Gestelle), CryoPlus 3 (fasst 30 Gestelle), CryoPlus 4 (fasst 51 Gestelle)
Thermo Scientific mechanische Kryo-Tiefkühltruhe 6,8 Kubikfuß (fasst 18 Gestelle), 10,3 Kubikfuß (fasst 27 Gestelle)
Breite (angloamerikanisch) 5,3 in.
Höhe (angloamerikanisch) 22,5 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 3,6 in.
Tiefe (metrisch) 9,3 cm
Produkttyp Röhrchengestell (Kryolagerung und Ultratiefkühltruhen)
Höhe (metrisch) 57,2 cm
Breite (metrisch) 13,5 cm