Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Densitometer
Zur Messung der Trübung von Zellsuspensionen in den verschiedensten wissenschaftlichen Anwendungsbereichen. Grant Instruments™ Densitometer sind für eine Messung der Trübung im Bereich von 0.5 bis 4.0 McFarland-Einheiten (DEN-1) bzw. von 0.0 bis >7.5 McFarland-Einheiten (DEN-1B) bei geringer Standardabweichung entworfen und werksseitig kalibriert.
Marke:  Grant Instruments™ DEN-1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11441078
  • 966.72 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Messbereich: 0.30 bis 15.0 McFarland-Einheiten (DEN-1), 0.0 bis 6.0McFarland-Einheiten (DEN-1B)
  • Messzeit: 1 Sekunde
  • Genauigkeit: ± 3 %
  • Die in McFarland-Einheiten angezeigten Messwerte sind auf dem hellen LED-Display gut sichtbar
  • Werkskalibriert – behält die Kalibrierung ohne Netzteil bei
  • Kann mit handelsüblichen Standards oder im Labor hergestellten Zellsuspensionen kalibriert werden
  • Für Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 18 mm
  • Die Aufnahme von 16 mm-Röhrchen ist mit dem optionalen Röhrchen Adapter D-16 möglich
  • Äußerst kompaktes Design mit kleiner Stellfläche und niedrigem Profil, passt problemlos an den kleinsten Arbeitsplatz
  • DEN-1b – entweder batteriebetrieben durch 3 x AAA oder über externes Netzteil.
Spezifikation
Spezifikation
LED
≥2
0.3 bis 15.0 McFarland
115 x 165 x 75 mm
75 mm
12 V
0,7 kg
LED
± 3 %
0,3 bis 15,0 (McFarland-Einheiten)
165 mm
Eingang AC 120/230 V 50/60 Hz Ausgang DC 12 V
4°bis 40 °C
2 Jahre