Learn More
Dichtestandards (40 °C)
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.
Marke: Paragon Scientific DEN40-05
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
60 mL | |
0.8706 g/mL (40°C) | |
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Nennwerte angegeben