Learn More
Thermo Scientific Chemicals Desoxyarbutin
Artikelnummer. 17271312 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17271312 5 g 5 Gramm
17281312 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17271312 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 467600050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 53936-56-4 | C11H14O3, C11H14O3 | 194.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53936-56-4
Summenformel C11H14O3S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desoxyarbutin
Menge 5 g
Formelmasse 194,23
MDL-Nummer MFCD09970981
InChI-Schlüssel GFBCWCDNXDKFRH-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
IUPAC-Name 4-(oxan-2-yloxy)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 194.23