missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Desoxyarbutin

Artikelnummer. 17281312 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17281312 25 g 25 Gramm
17271312 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17281312 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 467600250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 53936-56-4 | C11H14O3, C11H14O3 | 194.23 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 53936-56-4
Summenformel C11H14O3S

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Desoxyarbutin
Menge 25 g
Formelmasse 194,23
MDL-Nummer MFCD09970981
InChI-Schlüssel GFBCWCDNXDKFRH-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
IUPAC-Name 4-(oxan-2-yloxy)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 194.23

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.