Beschreibung
- Desoxycholsäure, Natriumsalz ist ein anionisches Reinigungsmittel, das bei der Extraktion von Membranrezeptoren und anderen Plasmamembranproteinen und zur Isolierung von Zellkernen nützlich ist.
- Desoxycholsäure wurde in einem modifizierten Verfahren verwendet, um 40 bis 80 % eines Proteins aus einem 1 μg/ml-Lösung.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Reinigungsmittel |
| CAS | 302-95-4 |
| Summenformel | C24H39NaO4. |
| Formelmasse | 414,55 |
| MDL-Nummer | MFCD00064139 |
| Form | Pulver |
| InChI-Schlüssel | FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M |
| SMILES | [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C |
| IUPAC-Name | Natrium (4R)-4-[(1R,3AS,3bR,5aR,7R,9AS,9bS,11S,11aR)-7,11-Dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanhren-1-yl]pentanoat |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Deoxycholic Acid Sodium Salt
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: deoxycholic acid sodium salt
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.