missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deoxycholic Acid 3-O-Sulfate Disodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30361711
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30361711 10 mg 10 Milligramm
30366725 2.5 mg 2.50 Milligramm
30361909 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30361711 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23271510MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 60237-35-6
Summenformel C24H38Na2O7S
Molekulargewicht (g/mol) 516.6
Synonym 12-Hydroxy-3-(sulfooxy)-(3alpha,5beta,12alpha)-cholan-24-oic Acid
SMILES [Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-]

Spécification

Chemischer Name oder Material Deoxycholic Acid 3-O-Sulfate Disodium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H40O7S.2Na/c1-14(4-9-22(26)27)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(31-32(28,29)30)10-11-23(15,2)20(17)13-21(25)24(18,19)3;;/h14-21,25H,4-13H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16-,17?,18-,19+,20?,21+,23+,24-;;/m1../s1
Formelmasse 516.2134
Reinheit (%) >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.