missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deoxycholic Acid 3-O-Sulfate Disodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30366725
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366725 2.5 mg 2.50 Milligramm
30361711 10 mg 10 Milligramm
30361909 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30366725 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2327152.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 60237-35-6
Summenformel C24H38Na2O7S
Molekulargewicht (g/mol) 516.6
Synonym 12-Hydroxy-3-(sulfooxy)-(3alpha,5beta,12alpha)-cholan-24-oic Acid
SMILES [Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Deoxycholic Acid 3-O-Sulfate Disodium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H40O7S.2Na/c1-14(4-9-22(26)27)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(31-32(28,29)30)10-11-23(15,2)20(17)13-21(25)24(18,19)3;;/h14-21,25H,4-13H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16-,17?,18-,19+,20?,21+,23+,24-;;/m1../s1
Formelmasse 516.2134
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.