Learn More
Deoxydihydroartemisinin (Alpha,Beta Mixture), TRC
Artikelnummer. 30364380
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364380 100 mg 100 Milligramm
30349152 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30364380 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD239660100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72807-92-2
Summenformel C15H24O4
Molekulargewicht (g/mol) 268.35
Synonym 2-Deoxydihydroartemisinin, Chemal 330, Deoxydihydroartemisinin, Desoxydihydroartemisinin, Dihydrodeoxyartemisinin, [3R-(3R,3aS,6R,6aS,9S,10aR,10bR)]-[Partial]-decahydro-3,6,9-trimethyl-10aH-9,10b-Epoxypyrano[4,3,2-jk][2]benzoxepin-2-ol, (3R,3aS,6R,6aS,9S,10aR,10bR)-Decahydro-3,6,9-trimethyl-10aH-9,10b-Epoxypyrano[4,3,2-jk][2]benzoxepin-2-ol
SMILES C[C@@]1([H])C(O)O[C@]2([H])[C@@]34[C@](CC[C@@](C)(O4)O2)([H])[C@H](C)CC[C@]31[H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deoxydihydroartemisinin (alpha,beta Mixture)
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H24O4/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-15/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,12?,13+,14-,15-/m1/s1
Formelmasse 268.1675