missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desoxyribonukleinsäure, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11480992 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
1 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480992 50 mg 50 Milligramm
11490992 500 mg 500 Milligramm
11401002 1 g 1 Gramm
11428531 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11480992 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219512950

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 99675-55-5
Synonym DNA-Natriumsalz, Desoxiribon

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Desoxyribonukleinsäure
Farbe Weiß
Menge 50 mg
Formelmasse ≈6,000,000
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.