missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desoxyribonukleinsäure-Natriumsalz, Lachs-Hoden, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7043146
90.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
68938-01-2
C17H15BrFNO3
50000-100000
MFCD00130922
GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
SS-DNA
73904662
(2R)-3-(3-Bromphenyl)-2-[[2-(4-fluorphenyl)acetyl]amino]propansäure
*
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
68938-01-2
C17H15BrFNO3
50000-100000
MFCD00130922
GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
SS-DNA
73904662
(2R)-3-(3-Bromphenyl)-2-[[2-(4-fluorphenyl)acetyl]amino]propansäure
*

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Deoxyribonucleic acid sodium salt
Namenshinweis salmon testes
Farbe Weiß
Menge 1 g
Merck Index 14,2907
Physikalische Form Fest

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'