Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenated Glass Containers
Beschreibung
Ersparen Sie sich mit gebrauchsfertigen Glasprodukten in vielen verschiedenen Größen und Konfigurationen hohe Anschaffungskosten für Laborausrüstung.Thermo Scientific™ entpyrogenisierte Glasbehälter sind speziell vorbehandelt, sodass sie mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0,06 EU/ml für die Verwendung in der abschließenden Sterilisation, Wasserprobenahme und Produktlagerung geeignet sind.
- Die Reinigung und Verpackung erfolgt in einem Reinraum der Klasse 100/10
- Jeder Charge ist ein Analysenzertifikat (COA) beigefügt
Empfohlen für:
Endotoxinfreie Anwendungen
Bestellinformationen:
Behälter mit zusätzlicher Zertifizierung für geringen Partikelanteil sind erhältlich. Thermo Scientific bietet auch speziell vorbehandelte Glasfläschchen an, sodass diese einen Endotoxingehalt von weniger als 0,06 EU/ml aufweisen. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstmitarbeiter, um Informationen zu unserem Entpyrogenisierungsservice zu erhalten, der in unserem Reinraum der Klasse 100 gemäß unserem validierten Verfahren durchgeführt wird.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2 oz.; 60 ml |
Verschlussauskleidung | PTFE |
Verschlussgröße | 33 bis 400 mm |
Durchmesser (metrisch) | 41,28mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3 Zoll |
Höhe (metrisch) | 76,2 mm |
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Beschreibung | Braunglas-Weithalsbecher mit Verschluss |
Mehr anzeigen |