missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dequaliniumchlorid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dequalinium chloride |
| CAS | 522-51-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Dequalinium chloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C30 H40 N4 . 2 Cl |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Dequalinium chloride, 1,1'-(decane-1,10-diyl)bis(4-amino-2-methylquinolinium) dichloride, 1,1'-Decamethylenebis[4-aminoquinaldinium chloride], Quinaldinium, 1,1'-decamethylenebis[4-amino-, dichloride, Quinolinium, 1,1'-(1,10-decanediyl)bis[4-amino-2-methyl-, dichloride, BADQ 10, BAQD 10, Decamethylenebis[4-aminoquinaldinium chloride], Decamine, Decamine (pharmaceutical), Decatylen, Dekadin, Dekamiln, Dekamin, Dequacets, Dequadin, Dequadin chloride, Dequafungen, Dequalinium chloride, Dequavagyn, Dequavet, Efisol, Eriosept, Evazol, Fluomycin N, Grocreme, Ivazil, LDN 0096422, Labosept, NSC 166454, Optipect, Oralgol, Phylletten, Polycidine, Rumilet, Sanoral, Sentril, Sorot |
| InChI-Formel | InChI=1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?