missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Derlin-2 Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18612638 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18612638 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18612638 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP249231PEP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Competition
Zusammensetzung PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 51009
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 20 kDa
Menge 0,1 mL
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias carcinoma related, Degradation in endoplasmic reticulum protein 2, Der1-like domain family, member 2, Der1-like protein 2, DER2, derlin-2, F-LAN-1 DERtrin-2, FLANa, F-LANaCGI-101
Gensymbol DERL2
Inhibitor-Eigenschaften This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49231. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mLFor current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here .
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Derlin-2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.