Learn More
Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Handschuhe
Catalog Number 10766645
13.63 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21636" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe: 7
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Handschuhe sind chemisch und mechanisch beständig und für die Lebensmittelverarbeitung zugelassen.
  • Medizinischer chirurgischer Schutzhandschuh gemäß EN 374
  • Sowohl die chemische als auch die mechanische Beständigkeit sind gegenüber dem Dermatril™ 740 erhöht
  • Kann länger verwendet werden und bietet Schutz gegen eine größere Bandbreite gefährlicher Substanzen.
  • Zugelassen für die Lebensmittelverarbeitung gemäß EU 1935/2004
  • Lebensmittelqualität durch RAL-Zulassung
  • Silikonfreie Handschuhoberfläche
  • Erfüllt die Anforderungen von EN 455
  • Medizinprodukt nach Richtlinie 93/42/EWG
  • Frei von Naturlatex
  • Resistent gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virusresistent nach ASTM 1671:2007
  • Hohes Tastgefühl
  • Ausgezeichneter Tragekomfort
  • Erhöhte Zugfestigkeit
  • Verbesserter Griff
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Perfekte Passform