Learn More
Des(2-methylbutyryl) Lovastatin Hydroxy Acid Sodium Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Des(2-methylbutyrate)lovastatin Hydroxy Acid Sodium Salt |
| CAS | 132294-94-1 |
| Summenformel | C19 H29 O5 . Na |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H30O5.Na/c1-11-7-13-4-3-12(2)16(19(13)17(22)8-11)6-5-14(20)9-15(21)10-18(23)24;/h3-4,7,11-12,14-17,19-22H,5-6,8-10H2,1-2H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/t11-,12-,14+,15+,16-,17-,19-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2[C@@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H](C)C=CC2=C1 |
| IUPAC-Name | Natrium;(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-Hydroxy-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 360.42 |
| Formelmasse | 360.1913 |