Learn More
Des-Methylcarbonate Hydroxy Flometoquin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Des-Methylcarbonate Hydroxy Flometoquin |
| CAS | 1204518-38-6 |
| Summenformel | C20H18F3NO3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-4(1H)-quinolinone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H18F3NO3/c1-4-16-12(3)19(25)15-10-18(11(2)9-17(15)24-16)26-13-5-7-14(8-6-13)27-20(21,22)23/h5-10H,4H2,1-3H3,(H,24,25) |
| SMILES | CCc1nc2cc(C)c(Oc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)cc2c(O)c1C |
| IUPAC-Name | 2-Ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-(trifluormethoxy)phenoxy]-1H-chinolin-4-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 377.36 |
| Formelmasse | 377.1239 |