Learn More
Desalkyl Ebastin-d5, TRC
Artikelnummer. 30351309
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351309 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30351309 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28877210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desalkyl Ebastine-d5
CAS 1189424-36-9
Summenformel C18H16D5NO
Menge 10 mg
Synonym 4-(Diphenylmethoxy-d5)piperidine, 4-(Benzhydryloxy-d5)piperidine
InChI-Formel InChI=1S/C18H21NO/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)20-17-11-13-19-14-12-17/h1-10,17-19H,11-14H2/i1D,3D,4D,7D,8D
SMILES [2H]C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=C1C(OC2CCNCC2)C3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 272.4
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.