Learn More
Desbutyl Dronedarone-d6 Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desbutyl Dronedarone-d6 Hydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H36N2O5S.ClH/c1-4-6-9-25-26(23-19-21(29-35(3,31)32)12-15-24(23)34-25)27(30)20-10-13-22(14-11-20)33-18-8-17-28-16-7-5-2;/h10-15,19,28-29H,4-9,16-18H2,1-3H3;1H/i8D2,17D2,18D2; |
| Formelmasse | 542.25 |