Learn More
Descyano-Cimetidin-Dihydrochlorid-Salz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-3-[2-([(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl)ethyl]guanidine Dihydrochloride |
| CAS | 59660-24-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C9 H17 N5 S . 2 Cl H |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-Methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]guanidine Dihydrochloride, Cimetidine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H17N5S.2ClH/c1-7-8(14-6-13-7)5-15-4-3-12-9(10)11-2;;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)(H3,10,11,12);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CNC(=N)NCCSCc1nc[nH]c1C |
| IUPAC-Name | 1-Methyl-3-[2-[(5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]guanidin;dihydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 300.25 |
| Mehr anzeigen |