Learn More
Descyano Citalopram Hydrobromide, TRC
Artikelnummer. 30389177
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30389177 50 mg
30403485 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30389177 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59624050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1332724-07-8
Summenformel C19 H22 F N O . Br H
Molekulargewicht (g/mol) 380.29
Synonym 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-1-isobenzofuranpropanamine Hydrobromide, Descyano Citalopram Hydrobromide
IUPAC-Name 3-[1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrobromide
SMILES FC(C=C1)=CC=C1[C@@]2(CCCN(C)C)C3=CC=CC=C3CO2.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Descyano Citalopram Hydrobromide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H22FNO.BrH/c1-21(2)13-5-12-19(16-8-10-17(20)11-9-16)18-7-4-3-6-15(18)14-22-19;/h3-4,6-11H,5,12-14H2,1-2H3;1H
Formelmasse 379.0947