Learn More
Desethylene Aripiprazole, TRC
Artikelnummer. 30137507
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137507 25 mg 25 Milligramm
30136405 50 mg 50 Milligramm
30003387 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137507 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28912525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1216394-63-6
Summenformel C21 H25 Cl2 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 422.35
Synonym Aripiprazole Desethylene Impurity
IUPAC-Name 7-[4-[2-(2,3-dichloroanilino)ethylamino]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
SMILES Clc1cccc(NCCNCCCCOc2ccc3CCC(=O)Nc3c2)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desethylene Aripiprazole
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H25Cl2N3O2/c22-17-4-3-5-18(21(17)23)25-12-11-24-10-1-2-13-28-16-8-6-15-7-9-20(27)26-19(15)14-16/h3-6,8,14,24-25H,1-2,7,9-13H2,(H,26,27)
Formelmasse 421.1324