Learn More
Desfluoro Fluvoxketone, TRC
Artikelnummer. 30353966
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30353966 25 mg 25 Milligramm
30349651 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30353966 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28992525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1391053-78-3
Summenformel C13H16F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.26
Synonym (4-Methoxybutyl)(4-difluoromethylphenyl)methanone, Desfluoro EP Impurity D 5-Methoxy-1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-1-pentanone
SMILES COCCCCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desfluoro Fluvoxketone
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H16F2O2/c1-17-9-3-2-4-12(16)10-5-7-11(8-6-10)13(14)15/h5-8,13H,2-4,9H2,1H3
Formelmasse 242.1118