Learn More
Deshydroxyalbuterolacetat-Salz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Deshydroxy Albuterol Acetate Salt |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Deshydroxy Albuterol Acetate Salt |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C13H21NO2•C2H4O2 |
| Synonym | 4-(2-(tert-butylamino)ethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H21NO2.C2H4O2/c1-13(2,3)14-7-6-10-4-5-12(16)11(8-10)9-15;1-2(3)4/h4-5,8,14-16H,6-7,9H2,1-3H3;1H3,(H,3,4) |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | OC1=CC=C(CCNC(C)(C)C)C=C1CO.CC(O)=O |
| IUPAC-Name | 4-(2-(tert-Butylamino)ethyl)-2-(hydroxymethyl)phenolessigsäuresalz |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |