Learn More
Desidustat, TRC
Artikelnummer. 30134787
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134787 25 mg 25 Milligramm
30133028 100 mg 100 Milligramm
30009281 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134787 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29769525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1616690-16-4
Summenformel C16 H16 N2 O6
Molekulargewicht (g/mol) 332.31
Synonym N-[[1-(Cyclopropylmethoxy)-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinyl]carbonyl]glycine, ZYAN 1
IUPAC-Name 2-[[1-(cyclopropylmethoxy)-4-hydroxy-2-oxo-quinoline-3-carbonyl]amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=C(O)c2ccccc2N(OCC3CC3)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desidustat
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16N2O6/c19-12(20)7-17-15(22)13-14(21)10-3-1-2-4-11(10)18(16(13)23)24-8-9-5-6-9/h1-4,9,21H,5-8H2,(H,17,22)(H,19,20)
Formelmasse 332.1008
Reinheit (%) >95%