Learn More
Desloratadin-d7 (Hauptbestandteil), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desloratadine-d7 |
| CAS | 1795024-82-6 |
| Summenformel | C19H15D7ClN2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-d7, Aerius-d7, Allex-d7, Azomyr-d7, Clarinex-d7, Descarboethoxyloratadine-d7, NSC 675447-d7, Neoclarityn-d7, Opulis-d7, Sch 34117-d7 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2/i3D,4D,7D,8D,9D,10D2,11D2 |
| SMILES | ClC1=CC(C([2H])C([2H])C2=CC=C([2H])N=C2/3)=C(C=C1)C3=C4C([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C/4[2H] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 320.89 |