Learn More
Desmethoxy Gatifloxacin Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desmethoxy Gatifloxacin Trifluoroacetic Acid Salt |
| CAS | 1215348-50-7 |
| Summenformel | C18H20FN3O3 . C2HF3O2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Trifluoroacetic Acid Salt, AM 1121Trifluoroacetic Acid Salt, CNV 8912Trifluoroacetic Acid Salt, CNV 97100Trifluoroacetic Acid Salt, ITV 8912Trifluoroacetic Acid Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H20FN3O3.C2HF3O2/c1-10-8-21(5-4-20-10)16-7-15-12(6-14(16)19)17(23)13(18(24)25)9-22(15)11-2-3-11;3-2(4,5)1(6)7/h6-7,9-11,20H,2-5,8H2,1H3,(H,24,25);(H,6,7) |
| SMILES | CC1CN(CCN1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4.OC(=O)C(F)(F)F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 459.4 |